Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor
Produktkod. 11940326
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11940326 25 mL Paket med 10
11961598 50 mL Paket med 10
10105044 100 mL Paket med 10
10411235 250 mL Paket med 10
10786885 500 mL -
10422575 1000 mL Paket med 10
10230700 2000 mL Paket med 10
11347854 5000 mL Varje
11357854 10,000 mL Varje
15517690 15,000 mL Paket med 5
15527690 20,000 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11940326 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1515/01D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.00 SEK
    774.51 SEK / Paket med 10
    Save 171.49 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftsterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftssterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
  • Överensstämmer med ISO 4796-1
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Utmärkt motståndskraft mot kemiska angrepp och höga temperaturer
  • Levereras med PBT-skruvlock som har en PTFE-belagd tätningsskiva
  • Autoklaveringsbar
  • Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring av reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia etc
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 65 mm
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-1