Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor
Produktkod. 11961598
50 mL, Paket med 10
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11961598
Brand: Pyrex 1515/02D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftsterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftssterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
Material Borosilicate Glass
Antal per förpackning 10/PK
Stängningsfärg Black
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-1
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Höjd (metrisk) 80 mm
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Phenolic
Stängningsstorlek 25 mm
Diameter (metrisk) 43 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor >