Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor
Produktkod. 15527690
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15527690
Brand: Pyrex 1515/22D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftsterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftssterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
  • Överensstämmer med ISO 4796-1
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Utmärkt motståndskraft mot kemiska angrepp och höga temperaturer
  • Levereras med PBT-skruvlock som har en PTFE-belagd tätningsskiva
  • Autoklaveringsbar
  • Vita graderingar och märkningsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring av reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia etc
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 1/PK
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-1
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 502 mm
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 60 mm
Diameter (metrisk) 288 mm
Förslutningstyp Skruvlock