Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
Brand: Pyrex 1516/20D
4431.74 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "24322" to get your promotional price.
Beskrivning
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
- Flaskor kompletta med polypropenlock och droppfri hällring
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Lutande axlar för smidig hällning
- Vita graderingar och märkningsfläck
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
- För användning upp till 140 °C
Specifikationer
| 15,000 mL | |
| Klart | |
| Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium | |
| Borsilikatglas | |
| 1 st | |
| ISO 4796 | |
| Återanvändbar | |
| Bred | |
| 465 mm | |
| Polypropen | |
| 258 mm | |
| Autoklaveringsbar |
| 4 gal. | |
| 10,2 tum | |
| Skruvlock av polypropen och hällring | |
| 1/PK | |
| GL 45 | |
| Ja | |
| Ja | |
| Rund | |
| Reagensflaska | |
| 45 mm | |
| Skruvlock |