Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring
Produktkod. 11972619
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11972619 50 mL Paket med 10
11962619 25 mL Paket med 10
11982619 100 mL Paket med 10
15727927 150 mL Paket med 10
11992619 250 mL Paket med 10
11902629 500 mL Paket med 10
11912629 1000 mL -
11922629 2000 mL Paket med 10
15747927 3500 mL Varje
12094637 5000 mL Varje
12094717 10,000 mL Varje
10670191 15,000 mL Varje
12643796 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11972619 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1516/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1882.39 SEK
    1077.74 SEK / Paket med 10
    Save 804.65 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
  • Flaskor kompletta med polypropenlock och droppfri hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Lutande axlar för smidig hällning
  • Vita graderingar och märkningsfläck
  • Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
  • För användning upp till 140 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,8 tum
För användning med (applikation) Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium
Inkluderar Skruvlock av polypropen och hällring
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Kvantitet 10 Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 88 mm
För användning med (utrustning) Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Höjd (engelska) 3,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 32 mm
Diameter (metrisk) 46 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Reagensflaska