Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring
Beskrivning
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
- Flaskor kompletta med polypropenlock och droppfri hällring
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Lutande axlar för smidig hällning
- Vita graderingar och märkningsfläck
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
- För användning upp till 140 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,2 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium |
| Inkluderar | Skruvlock av polypropen och hällring |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |