Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring
Beschreibung
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
- Flaskor kompletta med polypropenlock och droppfri hällring
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Lutande axlar för smidig hällning
- Vita graderingar och märkningsfläck
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
- För användning upp till 140 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,8 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium |
| Inkluderar | Skruvlock av polypropen och hällring |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?