Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring
Produktkod. p-8002560
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11962619
Brand: Pyrex 1516/01D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
Blanda och förvara ett brett utbud av odlingsmedier med dessa glasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor med polypropenlock och hällring har hög kemisk beständighet och är designade med sluttande axlar för smidig hällning.
  • Flaskor kompletta med polypropenlock och droppfri hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Lutande axlar för smidig hällning
  • Vita graderingar och märkningsfläck
  • Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
  • För användning upp till 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Kapacitet (engelska) 0,8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,4 tum
För användning med (applikation) Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium
Inkluderar Skruvlock av polypropen och hällring
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Kvantitet 10 Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Reagensflaska
För användning med (utrustning) Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Höjd (engelska) 2,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 25 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Skruvlock