Läs mer
Pyrex™ Borosilicate Glass Square Media-lab Bottles
Produktkod. 12053333
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12053333 100 mL 32 mm Paket med 10
12063333 250 mL 45 mm Paket med 10
11993779 500 mL 45 mm Paket med 10
12073333 1000 mL 45 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12053333 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1520/04D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Square Media-lab Bottles allow closer stacking in water baths or on shelves. Square shape provides up to 20% saving of space compared to round bottles. Each bottle includes a polypropylene cap and pouring ring. For use up to 140° C.
  • Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
  • Up to 20% saving of space compared to round bottles
  • Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
  • For use up to 140°C
  • Printed with retrace code: downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderar Cap and pouring ring
Material Borsilikatglas
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 109 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 32 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Lock