Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, fyrkantiga medialaboratorieflaskor
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Fyrkantiga medialaboratorieflaskor möjliggör tätare stapling i vattenbad eller på hyllor. Fyrkantig form ger upp till 20 % utrymmesbesparing jämfört med runda flaskor. Varje flaska inkluderar en polypropenkapsyl och en hällring. För användning upp till 140 °C.
- Fyrkantig form möjliggör tätare stapling i vattenbad eller på hyllor
- Upp till 20 % utrymmesbesparing jämfört med runda flaskor
- Flaska komplett med polypropenkapsyl och hällring
- För användning upp till 140 °C
- Utskriven med retrace-kod: nedladdningsbart batchcertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderar | Lock och gjutring |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 222 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 94 mm |
| Förslutningstyp | Lock |
| Visa mer |