Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas fingerborg
Produktkod. 15507730
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15507730 26 mm Paket med 10
15517730 36 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15507730 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3840/02M
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Borosilikatglasfingerborg är mycket resistent mot kemiska angrepp.
  • Borosilikatglas med sintrad glasskiva för att stödja fast prov
  • Användbar för kemiska tillämpningar där vägning av extraherat material krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Användbar för kemiska tillämpningar där det krävs att väga det extraherade materialet
Kvalitet Porositet 1
Inkluderar Sintrad glasskiva
Längd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Filter fingerborg