Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas fingerborg
Produktkod. 15517730
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15517730 36 mm Paket med 10
15507730 26 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15517730 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3845/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3344.25 SEK
    2808.19 SEK / Paket med 10
    Save 536.06 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Pyrex™ Borosilikatglasfingerborg är mycket resistent mot kemiska angrepp.
  • Borosilikatglas med sintrad glasskiva för att stödja fast prov
  • Användbar för kemiska tillämpningar där vägning av extraherat material krävs
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 36 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Användbar för kemiska tillämpningar där det krävs att väga det extraherade materialet
Kvalitet Porositet 1
Inkluderar Sintrad glasskiva
Längd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Filter fingerborg