Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas fingerborg
Produktkod. p-8002564
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15507730
Brand: Pyrex 3840/02M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Borosilikatglasfingerborg är mycket resistent mot kemiska angrepp.
  • Borosilikatglas med sintrad glasskiva för att stödja fast prov
  • Användbar för kemiska tillämpningar där vägning av extraherat material krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Användbar för kemiska tillämpningar där det krävs att väga det extraherade materialet
Kvalitet Porositet 1
Inkluderar Sintrad glasskiva
Längd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Filter fingerborg