Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, vidhalsade, runda mediaflaskor
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Flaskor levereras utan lock eller hällring
- Lutande axlar för smidig hällning
- Vita graderingar och märkningsfläck
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1,7 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,8 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Visa mer |