Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, vidhalsade, runda mediaflaskor
Produktkod. 15777927
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15777927 3500 mL Varje
11333504 25 mL Paket med 10
11343504 50 mL Paket med 10
11353504 100 mL Paket med 10
15757927 150 mL Paket med 10
11363504 250 mL Paket med 10
11373504 500 mL Paket med 10
11383504 1000 mL Paket med 10
11393504 2000 mL Paket med 10
11303514 5000 mL Varje
11313514 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15777927 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1517/14
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas och överensstämmer med ISO 479. Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor har sluttande axlar för smidig hällning. Vita graderingar och markeringspunkt ger enkel volymbedömning.
  • Flaskor levereras utan lock eller hällring
  • Lutande axlar för smidig hällning
  • Vita graderingar och märkningsfläck
  • Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3500 mL
Kapacitet (engelska) 0,9 gal.
Färg Klart
Diameter (engelska) 6,3 tum
Material Borsilikatglas
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Nej
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 295 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 11,6 tum
Diameter (metrisk) 160 mm