Läs mer
Pyrex™ Rullflaskor av glas
Produktkod. 10467790
Change view
Höjd (metrisk):
284 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10467790 284 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 10467790 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1528/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5260.50 SEK
    4420.77 SEK / Paket med 2
    Save 839.73 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 10-02-2027
Idealisk för cellodlingsarbete
  • Idealisk för cellodlingsarbete
  • Pyrex™ borosilikatglas, speciellt utvalt för ytfinish och optisk klarhet
  • Bred hals för enkel cellskörd
  • Giftfritt skruvlock av polypropen
  • Autoklaverbar upp till 121 °C
  • Passar standard rullapparat
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för odlingsarbete
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2/PK
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 284 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 110 mm
Förslutningstyp Skruvlock