Läs mer
Pyrex™ Medieflaska
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
1 flaska
Beskrivning
- 45° flaskans vinklade bas möjliggör mycket enklare pipettering och minimerar risken för kontaminering
- Låg squat-design möjliggör enkel användning i det trånga utrymmet i ett biosäkerhetsskåp
- Utrymmesbesparande flaskform är perfekt för förvaring i kylskåp eller värmande media i ett vattenbad
- Flaskan graderas till 500 ml i vertikalt läge och 400 ml i 45° vinkelläge
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläckar är tryckta på båda sidor av flaskan för att underlätta för både vänster- och högerhänta användare
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 4/Pk |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 140 °C |
| Trådstorlek (metrisk) | GL56 |
| Stängningsfärg | Blått |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 151 mm |
| Produkttyp | Medieflaska med dubbla positioner |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |