Läs mer
Pyrex™ Media-lab-flaskor med termoplastisk polyesterkapsyl
Produktkod. 15241499
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
25 mm
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
15241499 500 mL 45 mm Paket med 10
15201499 25 mL 25 mm Paket med 10
15211499 50 mL 32 mm Paket med 10
15221499 100 mL 45 mm Paket med 10
15231499 250 mL 45 mm Paket med 10
15251499 1000 mL 45 mm Paket med 10
10660191 2000 mL 45 mm Varje
15901381 2000 mL 45 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15241499 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1516/08RED
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas. Pyrex™ Media-lab-flaskor med termoplastisk polyesterkapsyl inkluderar kemiskt resistent PTFE-tätningsskiva och hällring. Vita graderingar och markeringsfläckar gör det enkelt att bedöma volymen. Tål varmluftsterilisering upp till 180° C. Överensstämmer med ISO 4796.
  • Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
  • Flaskor kompletta med termoplastisk polyesterlock, PTFE-tätningsskiva och hällring
  • Tål varmluftsterilisering upp till 180° C
  • PTFE tätningsskiva motstår kemisk korrosion
  • Vita graderingar och markeringsfläckar gör det enkelt att bedöma volymen
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Batchcertifikat finns att ladda ner från www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar Högtemperaturlock och hällring
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 176 mm
Stängningsmaterial Termoplastisk polyester
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) 86 mm
Förslutningstyp Lock