Läs mer
Pyrex™ Media-lab-flaskor med termoplastisk polyesterkapsyl
Produktkod. p-8002605
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
25 mm
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15201499
Brand: Pyrex 1516/01RED
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas. Pyrex™ Media-lab-flaskor med termoplastisk polyesterkapsyl inkluderar kemiskt resistent PTFE-tätningsskiva och hällring. Vita graderingar och markeringsfläckar gör det enkelt att bedöma volymen. Tål varmluftsterilisering upp till 180° C. Överensstämmer med ISO 4796.
  • Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
  • Flaskor kompletta med termoplastisk polyesterlock, PTFE-tätningsskiva och hällring
  • Tål varmluftsterilisering upp till 180° C
  • PTFE tätningsskiva motstår kemisk korrosion
  • Vita graderingar och markeringsfläckar gör det enkelt att bedöma volymen
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Batchcertifikat finns att ladda ner från www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar Högtemperaturlock och hällring
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 70 mm
Stängningsmaterial Termoplastisk polyester
Stängningsstorlek 25 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Lock