Läs mer
Pyrex™ Reagensflaska med smal mun
Produktkod. 11387874
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11387874 20,000 mL Varje
12599845 250 mL Paket med 10
12539885 500 mL Paket med 10
12621992 1000 mL Paket med 10
11347874 2000 mL Paket med 10
11357874 5000 mL Varje
11367874 10,000 mL Varje
11377874 15,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11387874 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1526/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5370.75 SEK
    4550.12 SEK / Paket med 1
    Save 820.63 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverkad av Pyrex™ överlägsen styrka borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Reagensflaskor med smal mun är idealiska för förvaring av kemikalier i laboratoriet. Använd gummiproppar (ingår ej) för att säkra.
  • Oslipad hals för användning med gummiproppar (medföljer ej)
  • Borosilikatglas ger stark kemikaliebeständighet
  • Överensstämmer med ISO 4796
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Material Borsilikatglas
Hals-ID (metrisk) 59mm
Kvantitet Varje
Halsfinish Oslipad
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 492 mm
Diameter (metrisk) 288 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 4796