Läs mer
Pyrex™ Reagensflaska med smal mun
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ överlägsen styrka borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Reagensflaskor med smal mun är idealiska för förvaring av kemikalier i laboratoriet. Använd gummiproppar (ingår ej) för att säkra.
- Unground neck for use with rubber stoppers (not supplied)
- Borosilicate glass provides strong chemical resistance
- Complies with ISO 4796
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kvantitet | 10pack |
| Certifierad | Yes |
| Halsfinish | Unground |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Förslutning ingår | No |
| Mun | Narrow |
| Höjd (metrisk) | 131 mm |
| Produkttyp | Reagent Bottle |
| Visa mer |