Läs mer
Pyrex™ Plastbelagd borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor utan lock
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas med klar plastbeläggning för att ge extra skydd mot mekaniskt brott. Pyrex™ Plastbelagda borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor utan lock minskar risken för flygande glas och vätskestänk i händelse av att de går sönder. Beläggningen tål ångsterilisering upp till 135° C. Flaskorna levereras utan lock eller hällring.
- Endast flaskor. Levereras utan lock eller hällring
- Borosilikatglas med klar plastbeläggning för att ge extra skydd mot mekaniskt brott
- Minskar risken för flygande glas och vätskestänk i händelse av brott
- Tryckt med spårningskod: nedladdningsbart batchcertifikat
- Beläggningen tål ångsterilisering upp till 135 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Beläggning | Plast |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Visa mer |