Läs mer
Pyrex™ Plastbelagd borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor utan lock
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas med klar plastbeläggning för att ge extra skydd mot mekaniskt brott. Pyrex™ Plastbelagda borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor utan lock minskar risken för flygande glas och vätskestänk i händelse av att de går sönder. Beläggningen tål ångsterilisering upp till 135° C. Flaskorna levereras utan lock eller hällring.
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Borosilicate glass with clear plastic coating to provide added protection against mechanical breakage
- Reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage
- Printed with retrace code: downloadable batch certificate
- Coating withstands steam sterilisation up to 135°C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Beläggning | Plastic |
| Färg | Clear |
| För användning med (applikation) | Ideal for mixing and storage of culture medium |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Graderad | Yes |
| Mun | Wide |
| Form | Round |
| Höjd (metrisk) | 330 mm |
| Visa mer |