Läs mer
Pyrex™ Plastbelagd borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor utan lock
Produktkod. p-8002611
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12539135
Brand: Pyrex 1518/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Tillverkad av borosilikatglas med klar plastbeläggning för att ge extra skydd mot mekaniskt brott. Pyrex™ Plastbelagda borosilikatglas med bred hals runda mediaflaskor utan lock minskar risken för flygande glas och vätskestänk i händelse av att de går sönder. Beläggningen tål ångsterilisering upp till 135° C. Flaskorna levereras utan lock eller hällring.
  • Endast flaskor. Levereras utan lock eller hällring
  • Borosilikatglas med klar plastbeläggning för att ge extra skydd mot mekaniskt brott
  • Minskar risken för flygande glas och vätskestänk i händelse av brott
  • Tryckt med spårningskod: nedladdningsbart batchcertifikat
  • Beläggningen tål ångsterilisering upp till 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Beläggning Plast
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedium
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 100 mm
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) 56 mm