Läs mer
Pyrex™ Reagensflaska med bred hals
Produktkod. 15797937
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15797937 10 L Varje
1 options
Produktkod. 15797937 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1526/19M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3879.75 SEK
    3257.45 SEK / Paket med 1
    Save 622.30 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Pyrex™ Wide Neck Reagent Bottle har en oslipad hals och är gjord av borosilikatglas.
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Borosilikatglas med oslipad hals
  • För användning med gummiproppar (medföljer ej)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Borsilikatglas
Mun Oslipad bred
För användning med (utrustning) Gummiproppar
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Produkttyp Reagensflaska