Läs mer
Pyrimethanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimethanil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15) |
| Formel vikt | 199.1109 |
| Procent renhet | >95% |