Läs mer
Qorpak™ Flaskbägare i glas med grön termoset F217 och PTFE-lock
Produktkod. 11800110 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
240 mL
Kvantitet:
24/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11800110 240 mL 24/Cs. Paket med 24
1 options
Produktkod. 11800110 Leverantör Qorpak™ Leverantörsnummer 3460140
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kan användas för blandning, mätning och förvaring
  • Designad med en lätt axel för enkel hällning och hantering
  • Formgjutna graderingar i ml och uns
  • Tillverkad av klart glas
  • För användning med biologiska och patologiska prover
  • För lagring av industriella laboratoriekemikalier och reagenser
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 240 ml
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,44 tum.
Material Glas
Kvantitet 24/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Grön
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred, gängad
Höjd (metrisk) 127 mm
Höjd (engelska) 5 tum
Förslutningsfoder F217, PTFE
Stängningsmaterial Termohärdande
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Produkttyp Graderad medium rund flaska