Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex 384-brunns analyskit
Beschreibung
QuantiGene Plex 384-brunnsanalys-kitet innehåller generiska reagenser, buffertar och plattor som krävs för att utföra analysen i 384-brunnsplattor och måste användas med en målspecifik QuantiGene Plex panel (säljs separat).
QuantiGene Plex Assay är en genuttrycksanalys som möjliggör multiplexad mätning av upp till 80 RNA-transkriptmål. Analysen använder målspecifika sonder för att fånga det RNA av intresse, och förgrenad DNA-teknologi förstärker sedan fluorescerande signaler som läses av med ett Luminex xMAP instrument.
Kännetecken för QuantiGene Plex analysen inkluderar:
- Svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
- Äkta multiplexering—mäter upp till 80 intressanta gener och husvårdsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Standardiserad plattform—använder 96- eller 384-brunnsplattor som är kompatibla med INTELLIFLEX, Luminex 200, FlexMap3D och MagPix-systemen
- Enkel arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde för direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptsmärkning
- Ett stort lager av validerade gener—väljer från över 15 000 gener för att skapa rutor med väg- och sjukdomstema
- Snabb hantering av anpassade paneler—. Om vi inte har din/dina gener kan vi skapa en anpassad panel inom två veckor
Teknologi
QuantiGene analyser använder förgrenad DNA (bDNA)-teknik som har använts i årtionden i VERSANT™ diagnostiska tester för HIV-1, HCV och HBV. Först lyseras cellerna eller vävnadsprover homogeniseras för att frigöra mål-RNA. För det andra inkuberas oligonukleotidproben med mål-RNA och Luminex xMAP pärlset över natten. Under denna inkubation hybridiserar proberna samarbetsvilligt med mål- och fångar prober bundna till varje kula, vilket fångar mål-RNA:t. För det tredje utförs signalförstärkning genom sekventiell hybridisering av bDNA-förförstärkare, förstärkare och etikettprobmolekyler till målet. Tillsats av streptavidin-fycoerytrin genererar en luminescerande signal direkt proportionell mot mängden mål-mRNA i provet.
Användningsområden
QuantiGene Plex Assay-applikationer inkluderar genomslagsscreening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, effektivitet vid siRNA-knockdown, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, miRNA-profilering, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener.
Spezifikation
Spezifikation
| Formatera | 384-brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Plex Panel |
| För användning med (utrustning) | Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrumentsystem |
| Innehåll och lagring | • 200 μl proteinas K, -20 °C Observera: Förberedda 1x Wash Buffers kan förvaras i en vecka skyddade mot ljus vid 4 °C. |
| Produktlinje | QuantiGene Plex |
| Produkttyp | QuantiGene Plex 384-brunns analyskit |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Frakt skick | Blue Ice |
| Provtyp | Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Mehr anzeigen |