Läs mer
QuantiGene™ Plex Provningskit
Beskrivning
QuantiGene Plex Assay Kit innehåller de generiska reagenser, buffrar och plattor som krävs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor och måste användas med en målspecifik QuantiGene Plex panel (säljs separat).
QuantiGene Plex Assay är en genuttrycksanalys som möjliggör multiplexad mätning av upp till 80 RNA-transkriptmål. Analysen använder målspecifika sonder för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknologi förstärker sedan fluorescerande signaler som läses av med ett Luminex xMAP instrument.
Kännetecken för QuantiGene Plex analysen inkluderar:
- Svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
- Äkta multiplexering—mäter upp till 80 intressanta gener och husvårdsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Standardiserad plattform—använder 96- eller 384-brunnsplattformat som är kompatibla med INTELLIFLEX-, Luminex 200, FlexMap3D- och MagPix-systemen
- Enkel arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde för direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptsmärkning
- Ett stort lager av validerade gener—väljer från över 15 000 gener för att skapa rutor med väg- och sjukdomstema
- Snabb hantering av anpassade paneler—. Om vi inte har din/dina gener kan vi skapa en anpassad panel inom två veckor
Teknologi
QuantiGene Analyser använder förgrenad DNA (bDNA)-teknik som har använts i årtionden i VERSANT™ diagnostiska analyser för HIV-1, HCV och HBV. Först lyseras cellerna eller vävnadsprover homogeniseras för att frigöra mål-RNA. För det andra inkuberas oligonukleotidprobsetet med mål-RNA och Luminex xMAP pärlset över natten. Under denna inkubation hybridiserar proberna tillsammans med mål- och fångade prober bundna till varje pärla, vilket fångar mål-RNA:t. För det tredje utförs signalförstärkning genom sekventiell hybridisering av bDNA-förförstärkaren, förstärkarens och etikettprobens molekyler till målet. Tillsats av streptavidin phycoeryhrin genererar en luminescerande signal som är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet.
Användningsområden
QuantiGene Plex Assay-applikationer inkluderar genomslagsscreening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, effektivitet vid siRNA-knockdown, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, miRNA-profilering, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Plex Panel |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instrument |
| Innehåll och lagring | • 105 μl Proteinas K, –20 °C• Observera: Förberedda 1x Wash Buffers kan förvaras i en vecka skyddade mot ljus vid 4 °C. |
| Produktlinje | QuantiGene Plex |
| Produkttyp | Multiplex-analyskit |
| Kvantitet | 3 plåtar |
| Frakt skick | Blue Ice |
| Provtyp | Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Visa mer |