Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Provningskit
Produktkod. 32045155
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32045155 10 plattor
31369306 1 tallrik
31722953 3 plåtar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32045155 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QP1015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
QuantiGene Plex Assay Kit innehåller de generiska reagenser, buffrar och plattor som krävs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor och måste användas med en målspecifik QuantiGene Plex panel (säljs separat).
QuantiGene Plex Assay är en genuttrycksanalys som möjliggör multiplexad mätning av upp till 80 RNA-transkriptmål. Analysen använder målspecifika sonder för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknologi förstärker sedan fluorescerande signaler som läses av med ett Luminex xMAP instrument.
Kännetecken för QuantiGene Plex analysen inkluderar:
  • Svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Äkta multiplexering—mäter upp till 80 intressanta gener och husvårdsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Standardiserad plattform—använder 96- eller 384-brunnsplattformat som är kompatibla med INTELLIFLEX-, Luminex 200, FlexMap3D- och MagPix-systemen
  • Enkel arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde för direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptsmärkning
  • Ett stort lager av validerade gener—väljer från över 15 000 gener för att skapa rutor med väg- och sjukdomstema
  • Snabb hantering av anpassade paneler—. Om vi inte har din/dina gener kan vi skapa en anpassad panel inom två veckor
Teknologi
QuantiGene Analyser använder förgrenad DNA (bDNA)-teknik som har använts i årtionden i VERSANT™ diagnostiska analyser för HIV-1, HCV och HBV. Först lyseras cellerna eller vävnadsprover homogeniseras för att frigöra mål-RNA. För det andra inkuberas oligonukleotidprobsetet med mål-RNA och Luminex xMAP pärlset över natten. Under denna inkubation hybridiserar proberna tillsammans med mål- och fångade prober bundna till varje pärla, vilket fångar mål-RNA:t. För det tredje utförs signalförstärkning genom sekventiell hybridisering av bDNA-förförstärkaren, förstärkarens och etikettprobens molekyler till målet. Tillsats av streptavidin phycoeryhrin genererar en luminescerande signal som är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet.
Användningsområden
QuantiGene Plex Assay-applikationer inkluderar genomslagsscreening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, effektivitet vid siRNA-knockdown, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, miRNA-profilering, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Plex Panel
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Innehåll och lagring
• 350 μl Proteinas K, –20 °C•
2,8 ml blockerande reagens, –20 °C•
120 ml etikettproblösning, 2 –8 °C•
120 ml förförstärkarlösning, 2 –8 °C 120 ml förstärkarlösning, 2 –8 °C•
•
120 ml SAPE-lösning, 2 –8 °C•
120 ml lysisblandning, 15 –30 °C
• 8 ml tvättbuffert komponent 1, 15 –x 30°c
• 130 ml tvättbuffert komponent 2, 15 –stycken 30 °C
• 120 mL10x SAPE tvättbuffertkoncentrat, 15 –stycken 30 °C
• 10 magnetiska separationsplattor, 15 –stycken 30 °C•
45 platttätningar, 15 –stycken 30 °C
• 10 hybridiseringsplåtar, 15 –30 °C•
12 trycktätningar, 15 –30 C°
Observera: Förberedda 1x Wash Buffers kan förvaras i en vecka skyddade mot ljus vid 4 °C.
Produktlinje QuantiGene Plex
Produkttyp Multiplex-analyskit
Kvantitet 10 plattor
Frakt skick Blue Ice
Provtyp Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater
Detektionsmetod fluorescens
Art Universell