Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Chicken Housekeeping Genpanel, 9-plex
Descripción
QuantiGene Plex Chicken Housekeeping Gene Panel, 9-plex, möjliggör mätning av uttrycket av relevanta hönshusdjursgener genom analys av 9 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller hushållsgener som ofta används som referensgener i genuttrycksstudier för tillförlitlig normalisering och kvalitetskontroll.
Mål: ACTB, GAPDH, GUSB, HPRT1, HMBS, PPIA, POLR2B, TBP, RPL4
QuantiGene Plex Panelerna testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge enastående validerings- och precisionsnivåer.
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som krävs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
Funktioner hos QuantiGene Plex panelerna inkluderar:
- Äkta multiplexering—mäter flera intressanta gener och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
- Standardiserad plattform—använder 96-plåtsformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
- Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
- Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
- Rapid vändning för snabb leverans
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex Panelerna innehåller två komponenter: ett målspecifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och förgrenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses av med ett Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatt screening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, bestämning av siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologisk forskning och gendetektion av translokation/fusion. Generellt kan all multiplexgenuttrycksanalys göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
Especificaciones
Especificaciones
| Formatera | 96 brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Genuttrycksanalys |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instrument |
| Innehåll och lagring | Målspecifik probuppsättning och magnetiska fångstkulor (färdigblandade och redo att använda) Förvara proben inställd på -20 °C och fånga pärlor på 4 °C (frys inte!) |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 10 plattor |
| Frakt skick | Våt is |
| Provtyp | Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.