Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex
Beskrivning
De QuantiGene Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex, möjliggör mätning av uttrycket av relevanta humana hushållargener genom analys av 30 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller hushållningsgener som vanligtvis används som referensgener i genuttrycksstudier för tillförlitlig normalisering och kvalitetskontroll.
QuantiGene Plex Paneler testas omfattande för målkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision.
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Analyskit (kat. nr. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnars plattor. För detaljerad information, se QuantiGene Plex Beställning av genuttrycksanalys.
Funktioner av QuantiGene Plex paneler inkluderar:
- Sann multiplexing —mäter flera gener av intresse och hushållningsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Inkvartering av svåra provtyper —fungerar med nedbrutet och tvärbundet RNA i FFPE-vävnader och blod
- Standardiserad plattform —använder 96-plåtsformat kompatibelt med Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och INTELLIFLEX-system (384-brunnars format tillgängligt på begäran)
- Enkelt arbetsflöde —använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
- Anpassa med validerade mål —om alternativa mål behövs i den här panelen, välj från vårt stora lager med över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
- Snabb hantering —av denna katalogpanel för snabb leverans
Mål: ACTB, ATP6V1A, B2M , EIF4E2, GAPDH, GUSB, HMBS, HPRT1, IL12A, IL17B, IL8, LDHA, PGK1, POLR2A, PPIA, PPIB, RPL13A, RPL19, RPL32, RPLP0, RPS18, RPS20, RPS2, SERP, RPS2, SERP, RPS3, SERP, TGFB1, TXN2, UBC
Panel- och signalförstärkningsteknik
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från cellysat, vävnadshomogenat eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex paneler innehåller två komponenter: en målspecifik sonduppsättning och magnetiska infångningskulor. De målspecifika sonderna används för att fånga RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med en Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör human immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg dataanalys underlättas av QuantiGene Plex app för dataanalys.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatt screening av läkemedelskandidater, biomarkörverifiering, bestämning av siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, mikroarrayvalidering, prediktiv toxikologisk forskning och detektion av translokation/fusionsgen. I allmänhet kan vilken multiplex genuttrycksanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Genuttrycksanalys |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Innehåll och lagring | Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas). Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C. Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses. |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 3 tallrikar |
| Frakt skick | Våt is |
| Provtyp | Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Visa mer |