Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 6-plex
Produktkod. 17994232
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 tallrikar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994232 1 tallrik
17964352 3 tallrikar
17914242 10 plattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994232 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP106HUHKPANEL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13980.00 SEK
    11044.20 SEK / Paket med 1
    Save 2935.80 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
De QuantiGene Plex Human Housekeeping Gene Panel, 6-plex, möjliggör mätning av uttrycket av relevanta humana hushållergener genom analys av 6 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning.
De QuantiGene Plex Human Housekeeping Gene Panel, 6-plex, möjliggör mätning av uttrycket av relevanta humana hushållergener genom analys av 6 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller hushållningsgener som vanligtvis används som referensgener i genuttrycksstudier för tillförlitlig normalisering och kvalitetskontroll.
QuantiGene Plex Paneler testas omfattande för målkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision.
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Analyskit (kat. nr. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnars plattor. För detaljerad information, se QuantiGene Plex Beställning av genuttrycksanalys.
Funktioner av QuantiGene Plex paneler inkluderar:
  • Sann multiplexing —mäter flera gener av intresse och hushållningsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Inkvartering av svåra provtyper —fungerar med nedbrutet och tvärbundet RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform —använder 96-plåtsformat kompatibelt med Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och INTELLIFLEX-system (384-brunnars format tillgängligt på begäran)
  • Enkelt arbetsflöde —använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
  • Anpassa med validerade mål —om alternativa mål behövs i den här panelen, välj från vårt stora lager med över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
  • Snabb hantering —av denna katalogpanel för snabb leverans
Mål: ACTB, GAPDH, GUSB, TBP, HPRT1, PPIB
Panel- och signalförstärkningsteknik
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från cellysat, vävnadshomogenat eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex paneler innehåller två komponenter: en målspecifik sonduppsättning och magnetiska infångningskulor. De målspecifika sonderna används för att fånga RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med en Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör human immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg dataanalys underlättas av QuantiGene Plex app för dataanalys.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatt screening av läkemedelskandidater, biomarkörverifiering, bestämning av siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, mikroarrayvalidering, prediktiv toxikologisk forskning och detektion av translokation/fusionsgen. I allmänhet kan vilken multiplex genuttrycksanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Innehåll och lagring
Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas).
Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C.
Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 1 tallrik
Frakt skick Våt is
Provtyp Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Referensgener
Art Människa