Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel, 23-plex
The QuantiGene Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel enables measurement of expression of relevant human genes associated with the JAK-STAT pathway through the analysis of 23 RNA targets and housekeeping genes using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
Brand:  Invitrogen™ QGP-223-JAKSTAT
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30503495
  • 112700.00 SEK / Paket med 3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
96-well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
3 Plates
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Cell Signaling
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex Panel
Wet Ice
Fluorescence
Human
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel, 23-plex > 3 Plates