Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mänsklig JAK-STAT signalvägspanel, 23-plex
Produktkod. 30503516
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30503516 10 plattor
30503497 1 tallrik
30503495 3 plåtar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30503516 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP323JAKSTAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348300.00 SEK
    275157.00 SEK / Paket med 10
    Save 73143.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
QuantiGene Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel möjliggör mätning av uttryck av relevanta mänskliga gener associerade med JAK-STAT-vägen genom analys av 23 RNA-mål och hushållsgener med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning.
QuantiGene Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel, 23-plex, möjliggör mätning av uttryck av relevanta mänskliga gener associerade med JAK-STAT-signalvägen genom analys av 23 RNA-mål och förvaringsgener i en enda brunn med Luminex xMAP hjälp av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller nyckelgener som är involverade i signalvägsdynamik som reglerar immunsvar, celltillväxt och apoptos, vilket möjliggör insikter inom onkologi, immunologi och forskning om inflammatoriska sjukdomar.
QuantiGene Plex Paneler testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge höga nivåer av validering och precision.
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som krävs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
Funktioner hos QuantiGene Plex panelerna inkluderar:
  • Äkta multiplexering—mäter flera intressanta gener och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform—använder 96-brunnsformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX-system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
  • Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
  • Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
  • Rapid-omlopp för denna standardpanel för snabb leverans
Mål: STAT1, STAT3, STAT5A, STAT5B, STAT6, JAK1, JAK2, JAK3, TYK2, SRC, FYN, PIAS1, PIAS3, SOCS1, SOCS3, PTPN1, PTPN2, PTPN6, PTPN11, GAPDH, HPRT1, PPIB, GUSB
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex Panelerna består av två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatta screeningar av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, bestämning av siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologisk forskning samt detektion av translokation/fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Innehåll och lagring
Målspecifik probset och magnetiska fångstkulor (förblandade och redo att använda).
Förvara proben och fånga pärlor vid 4 °C.
Frys inte fångstpärlorna, eftersom de kan skadas om de fryser in.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 10 plattor
Frakt skick Våt is
Provtyp Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Cellsignalering
Art Människa