Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Panel för mänsklig metabolism, 25-plex
Produktkod. 31905898
Change view
Kvantitet:
1 Tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31905898 1 Tallrik
31903832 3 plåtar
31904359 10 plattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31905898 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP125HUMETAB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
QuantiGene Plex Human Metabolism Panel möjliggör mätning av uttrycket av relevanta gener som är involverade i metabolism och endokrinologi, genom analys av 25 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning.
QuantiGene Plex Human Metabolism Panel möjliggör mätning av uttrycket av relevanta gener som är involverade i metabolism och endokrinologi, genom analys av 25 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller också vanligt använda referensgener i genuttrycksstudier för tillförlitlig normalisering och kvalitetskontroll.
Mål: PPARG, ADRB2, UCP1, INSR, IRS1, GNPDA2, TBC1D1, FABP4, TNNI3K, TFAP2B, PCSK1, MAF, TMEM160, CLOCK, ADIPOQ, HHEX, PLIN1, SLC6A14, FAIM2, SIRT1, GCG, IAPP, PPIB, TBP, HPRT1
Funktioner hos QuantiGene Plex panelerna inkluderar:
  • Äkta multiplexering—mäter flera intressanta gener och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform—använder 96-plåtsformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX-system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
  • Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
  • Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
  • Rapid vändning för snabb leverans
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex Panelerna består av två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatta screeningar av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, bestämning av siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologisk forskning samt detektion av translokation/fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Innehåll och lagring Målspecifik probe set och magnetiska capture beads (färdigblandade och redo att använda)
Butiksprob inställd på -20 °C och Capture Beads på 4 °C (frys inte!)
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 1 Tallrik
Frakt skick Våt is
Provtyp Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Endokrinologi
Art Människa