Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Panel för mänsklig fetma, 20-plex
Beskrivning
QuantiGene Plex Human Obesity Panel möjliggör mätning av uttrycket av relevanta gener som är inblandade i fetma och endokrinologi, genom analys av 20 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller också vanligt använda referensgener i genuttrycksstudier för tillförlitlig normalisering och kvalitetskontroll.
Mål: MC4R, LEP, LEPR, GLP1-R, GCG (GLP-1), TMEM18, BDNF, KCTD15, SH2B1, MTCH2, NEGR1, SEC16B, FTO, POMC, MC3R, NMB, INHBE, PPIB, TBP, HPRT1
Funktioner hos QuantiGene Plex panelerna inkluderar:
- Äkta multiplexering—mäter flera intressanta gener och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
- Standardiserad plattform—använder 96-plåtsformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX-system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
- Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
- Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
- Rapid vändning för snabb leverans
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex Panelerna består av två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatta screeningar av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, bestämning av siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologisk forskning samt detektion av translokation/fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Genuttrycksanalys |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instrument |
| Innehåll och lagring | Målspecifik probe set och magnetiska capture beads (färdigblandade och redo att använda) Butiksprob inställd på -20 °C och Capture Beads på 4 °C (frys inte!) |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 1 Tallrik |
| Frakt skick | Våt is |
| Provtyp | Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Visa mer |