Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mänsklig virusvärdpanel, 50-plex
Produktkod. 32045504
Change view
Kvantitet:
50 plex, 1 platta (96-brunn)
50 plex, 10 platta (96-brunn)
50 plex, 3 plattor (96-brunn)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32045504 50 plex, 1 platta (96-brunn)
32044953 50 plex, 3 plattor (96-brunn)
32045482 50 plex, 10 platta (96-brunn)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32045504 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGPHUVIRHOST1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79300.00 SEK
    62647.00 SEK / Paket med 1
    Save 16653.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Human QuantiGene Plex Virus-Host Panel, 50-plex, fokuserar på RNA-mål relevanta för biologi för respiratoriska virusinfektioner hos människor och inkluderar mål relaterade till immunsvar, virusinfektionsprocess, cytokinstorm, virala RNA (SARS-CoV-2, influensa, respiratoriskt syncytialvirus/RSV) och mer.
Human QuantiGene Plex Virus-Host Panel, 50-plex, fokuserar på RNA-mål relevanta för biologi av respiratoriska virusinfektioner hos människor och inkluderar mål relaterade till immunsvar, virusinfektionsprocess, cytokinstorm, virala RNA (SARS-CoV-2, influensa, respiratoriskt syncytialvirus/RSV) och mer. Denna panel har varit funktionellt verifierad. Om ett särskilt intressemål inte ingår kan en specialanpassad panel designas. Varje ny och specialanpassad panel designas, byggs, valideras och skickas inom tre veckor efter din beställning. Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som krävs för att utföra analysen i 96- eller 384-brunnsplattor.
Funktioner i QuantiGene Plex Human Virus-Host Panel, 50-plex, inkluderar:
  • Sann multiplexering—mäter 50 gener av intresse och hushållsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform—använder 96- eller 384-brunnsplattor som är kompatibla med Luminex 200, MagPix och FlexMap3D-system
  • Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptsmärkning
  • Stort lager av validerade mål, — om ytterligare mål behöver läggas till i denna panel, välj bland över 22 000 gener för att skapa rutor med väg- och sjukdomstema
  • Snabb leverans för anpassade paneler—. Om vi inte har din(a) gener, kan vi skapa en anpassad panel inom tre veckor
QuantiGene Plex Analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex Analyser innehåller två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De använder mål-specifika prober för att fånga det RNA av intresse, och förgrenad DNA-teknologi förstärker sedan fluorescerande signaler som läses med ett Luminex xMAP instrument.
Mål: SARS-CoV-2 panprobe (orf1ab, membranglykoprotein, nukleokapsid), ORF3a, ORF7a, ORF8, RdRP/NSP12, S-protein, TMPRSS2, ACE2, AT2, NF-Bκ, DPP4 (CD26), Envelope Protein, Influenza Pan Probe, RSV Pan Probe, CD4, CD8a, HLA-DR, CD38, CD25, CD14, CD19, RORc, TBX21, GATA3, NCAM1 (CD56), CD11d, IFITM1, CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1a), IFNg, Il12A, IL6, IL8a, IL1b, IFNa, Il10, IL2, TNFa, IL4, Granzyme B, IL18, IP10 (CXCL10), GM-CSF, IL17A (CTLA8), VEGF-A, GAPDH, GUSB, HPRT1, PPIB, RPL13A
Teknologi
QuantiGene Plex Analyser använder förgrenad DNA (bDNA)-teknik. Först lyseras celler (eller blod) eller vävnadsprover (inklusive FFPE) homogeniseras för att frigöra mål-RNA. För det andra inkuberas oligonukleotidproben med mål-RNA och Luminex xMAP pärlset över natten. Under denna inkubation hybridiserar proberna samarbetsvilligt till mål- och fångaproberna bundna till varje pärla och fångar mål-RNA:t. För det tredje utförs signalförstärkning via sekventiell hybridisering av bDNA-förförstärkare-, förstärkar- och etikettprobmolekylerna till målet. Tillsats av streptavidin-fykoerytrin genererar en luminescerande signal direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och med denna specifika panel möjliggör studier av virusinfektionsprocesser, människans (värdens) immunprofil och cytokinstormbiomarkörer, samt förekomst av SARS-CoV-2 och utvalda influensa och RSV stammar.
Användningsområden
QuantiGene Plex Analysforskningsapplikationer inkluderar compoundscreening för läkemedelsupptäckt, biomarkörverifiering, siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prövningsprover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Plex Analys
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Innehåll och lagring
Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas).
Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C.
Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 50 plex, 1 platta (96-brunn)
Frakt skick Virologi
Provtyp Virologi
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Virologi
Art Virologi