Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Neurodegeneration Panel, 20-plex
The QuantiGene Plex Mouse Neurodegeneration Panel 20-plex, enables measurement of expression of relevant mouse genes associated with neuroinflammation and neurodegeneration through the analysis of 20 RNA targets and housekeeping genes in a single well using Luminex xMAP technology.
Brand:  Invitrogen™ QGP-320-MSNEURODEG
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30484893
  • 302500.00 SEK / Paket med 10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
96-well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
10 Plates
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Neurobiology
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific Probe Set and magnetic Capture Beads (premixed and ready to use)
Store Probe Set at -20°C and Capture Beads at 4°C (do not freeze!)
Multiplex Panel
Wet Ice
Fluorescence
Mouse
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Neurodegeneration Panel, 20-plex > Quantity: 10 Plates