Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Pig Housekeeping Genpanel, 9-plex
Produktkod. 31370245
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31370245 3 plåtar
31370007 1 tallrik
31369824 10 plattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31370245 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP209PIGHKPANEL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
QuantiGene Plex Pig Housekeeping Gene Panel, 9-plex, möjliggör mätning av uttrycket av relevanta svin hushållergener genom analys av nio RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning.
QuantiGene Plex Pig Housekeeping Gene Panel, 9-plex, möjliggör mätning av uttrycket av relevanta svin hushållersgener genom analys av 9 RNA-mål och biomarkörer i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Denna panel innehåller husvårdsgener som ofta används som referensgener i genuttrycksstudier för tillförlitlig normalisering och kvalitetskontroll.
Mål: ACTB, B2M, GAPDH, HMBS, GUSB, RPL4, PPIA, YWHAZ, COX1
QuantiGene Plex Panelerna testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge enastående validerings- och precisionsnivåer. Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som krävs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
Funktioner hos QuantiGene Plex panelerna inkluderar:
  • Äkta multiplexering—mäter flera intressanta gener och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform—använder 96-plåtsformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX-system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
  • Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
  • Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
  • Snabb leverans för snabb leverans
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA direkt från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA, och de möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering. QuantiGene Plex Panelerna består av två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Intensiteten hos den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och, med denna specifika panel, möjliggör mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar sammansatta screeningar av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, bestämning av siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologisk forskning samt detektion av translokation/fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Innehåll och lagring Målspecifik probuppsättning och magnetiska fångstpärlor (färdigblandade och färdiga att använda) Förvara proben inställd på -20 °C och fångstpärlor på 4 °C (frys inte!)
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 3 plåtar
Frakt skick Våt is
Provtyp Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Referensgener
Art Gris