Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Tvättbuffertkomponenter
Produktkod. 32045483
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 tallrikar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32045483 3 tallrikar
32044532 1 tallrik
32044931 10 plattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32045483 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QP1502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1022.00 SEK
    807.38 SEK / Paket med 3
    Save 214.62 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
QuantiGene Plex Wash Buffer Components är vattenbaserade buffrade lösningar som blandas med nukleasfritt vatten för att skapa QuantiGene Plex wash buffer.
QuantiGene Plex Wash Buffer Components är vattenbaserade buffrade lösningar som blandas med nukleasfritt vatten för att skapa QuantiGene Plex wash buffer. Wash buffer-komponenterna kan köpas i 1, 3 eller 10 plattor för att komplettera QuantiGene Plex analyskit när ytterligare wash buffer-volym krävs för automation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Plex Analys
Innehåll och lagring • 2,4 ml tvättbuffert komponent 1
• 39 ml tvättbuffert komponent 2
Förvaras vid rumstemperatur.
Nyckelfunktioner Multigenuttryck
Produktlinje QuantiGene Plex
Produkttyp Wash Buffer
Kvantitet 3 tallrikar