Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Sulfat testremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Röd till gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Möjliggör snabb och enkel bestämning av sulfat i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfattestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom två minuter
- Utmärkt för användning inom dryckesindustrin
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Röd till gul |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av sulfat |
| Examen | <200,> 400,> 800,> 1200,> 1600mg/L SO42- |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 2 min. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |