Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-paket
Levererar den bevisade tillförlitligheten, känsligheten och noggrannheten hos Applied Biosystems ViiA 7-system i en ny industriell design. QuantStudio 7 Flex-system har optimerats för att möjliggöra det bredaste utbudet av kvantitativa PCR-tillämpningar, med ytterligare färgämnen, format och automationsalternativ.
Brand:  Applied Biosystems™ A27171
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15781158
  • 1353510.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™-analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™-plattformen kombinerad med Applied Biosystems™ -nstrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
  • QuantStudio™ 6 Flex-system rymmer mångsidigheten av 4 utbytbara block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PC (torn)
384
54.7 cm
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
4 °C till 99,9 °C
TAC: 4,3 °C/s
Optiflex System-lampa
38 kg
0,25 °C
Pekskärm
33.8 cm
52.5 cm
QuantStudio 7 Flex
3,7 °C/s (TAC)
FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
TaqMan Array-kort
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-paket > PC: Tower-PC, Block: TaqMan Array-kort, garanti: 1 års tillverkare + 3 års service på plats (inget planerat underhåll) (med 1 planerat underhåll/år)