Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas komplett Soxhlet Extractor Montage
Produktkod. 11932078
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
600 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11932078 100 ml Varje
10345440 2000 ml Varje
10283910 600 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11932078 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer 100RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3522.75 SEK
    2646.16 SEK / Paket med 1
    Save 876.59 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Komplett kit inklusive alla glaskomponenter som behövs för att utföra en fast-vätskeextraktion. Quickfit™ Borosilikatglas komplett Soxhlet Extractor Montage inkluderar en extraktor, kondensor och en förångningskolv.
  • Varje sammansättning innehåller de grundläggande komponenterna för fast-vätskeextraktion: Kolv/Soxhlet extraktor/Kylare/Tillhörande lock och klämmor
  • Val av aggregat med olika utsugskapacitet
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktionsenhet
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Inkluderar 250mL FR250/3S-kolv, EX5/63 Soxhlet-extraktor, tillhörande lock och klämmor, CX7/06/SC-kondensor
För användning med (applikation) Idealisk för fast-vätskeextraktion