Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas komplett Soxhlet Extractor Montage
Produktkod. p-8002629
Kapacitet (metrisk):
100 ml
600 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11932078
Brand: Quickfit™ 100RASX
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplett kit inklusive alla glaskomponenter som behövs för att utföra en fast-vätskeextraktion. Quickfit™ Borosilikatglas komplett Soxhlet Extractor Montage inkluderar en extraktor, kondensor och en förångningskolv.
  • Varje sammansättning innehåller de grundläggande komponenterna för fast-vätskeextraktion: Kolv/Soxhlet extraktor/Kylare/Tillhörande lock och klämmor
  • Val av aggregat med olika utsugskapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktionsenhet
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Inkluderar 250mL FR250/3S-kolv, EX5/63 Soxhlet-extraktor, tillhörande lock och klämmor, CX7/06/SC-kondensor
För användning med (applikation) Idealisk för fast-vätskeextraktion