Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extraktor med stor kapacitet
Produktkod. 11976409
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11976409 2000 ml Varje
1 options
Produktkod. 11976409 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer EX5/105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8799.00 SEK
    6619.30 SEK / Paket med 1
    Save 2179.70 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-02-2027
Extraktorer med stor kapacitet. Med platta flänsförband för att tillåta införande av stora prover
  • Överensstämmer med BS 2071
  • Extraktorer med stor kapacitet
  • Med platta flänsförband för att tillåta införande av stora prover
  • Används i kombination med platt flänslock och fästklämma som bör beställas separat
Specifikationer
För användning med (utrustning) Platt flänslock och fästklämma
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Konstorlek 34/35
Certifikat och efterlevnad BS 2071
Längd (metrisk) 535 mm