Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas vanligt kroppsutdragare för återflödesmontering
Produktkod. 15517810
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15517810 60 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 15517810 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer EX7/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4147.50 SEK
    3116.46 SEK / Paket med 5
    Save 1031.04 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 23-02-2027
Specifikationer
För användning med (utrustning) Återflödesmontering
Produkttyp Extraktor
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Konstorlek 24/29
För användning med (applikation) Designad för användning i återflödesaggregat så att lösningsmedelsånga tränger direkt genom materialet som ska extraheras sedan kondenseras och sköljs tillbaka in i kolven
Längd (metrisk) 205 mm