Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extraktor
Produktkod. 15597800
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15597800 60 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 15597800 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer EX5/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7607.25 SEK
    5724.27 SEK / Paket med 5
    Save 1882.98 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Överensstämmer med BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor tar bort lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen genom upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel. Ett brett urval av extraktorer finns tillgängliga för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg. Noggrant utformat koncentriskt sifonrör ger pålitlig prestanda.
  • Överensstämmer med BS 2071
  • För att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
  • Brett urval av extraktorer för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg
  • Noggrant utformat koncentriskt sifonrör för pålitlig prestanda
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Konstorlek 34/35
För användning med (applikation) Idealisk för att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad BS 2071
Standard konisk fogbotten 34/35
Höjd (metrisk) 205 mm