Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extraktor
Produktkod. 11371885
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
200 ml
Standard konisk fogbotten:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Höjd (metrisk):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Konstorlek:
19/26
24/29
34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fogbotten Höjd (metrisk) Konstorlek unitSize
11371885 100 ml 40/38 220 mm 24/29 Varje
11381885 200 ml 50/42 250 mm 24/29 Varje
12004793 100 ml 34/35 240 mm 34/35 Varje
11331885 20 ml 24/29 175 mm 19/26 Varje
11351885 60 ml 34/35 205 mm 24/29 -
11341885 40 ml 29/32 200 mm 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11371885 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer EX5/63
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överensstämmer med BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor tar bort lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen genom upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel. Ett brett urval av extraktorer finns tillgängliga för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg. Noggrant utformat koncentriskt sifonrör ger pålitlig prestanda.
  • Överensstämmer med BS 2071
  • För att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
  • Brett urval av extraktorer för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg
  • Noggrant utformat koncentriskt sifonrör för pålitlig prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Konstorlek 24/29
För användning med (applikation) Idealisk för att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad BS 2071
Standard konisk fogbotten 40/38
Höjd (metrisk) 220 mm