Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extraktor
Beschreibung
Överensstämmer med BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor tar bort lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen genom upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel. Ett brett urval av extraktorer finns tillgängliga för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg. Noggrant utformat koncentriskt sifonrör ger pålitlig prestanda.
- Överensstämmer med BS 2071
- För att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
- Brett urval av extraktorer för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg
- Noggrant utformat koncentriskt sifonrör för pålitlig prestanda
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Soxhlet Extraktor |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Konstorlek | 34/35 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel |
| Certifikat och efterlevnad | BS 2071 |
| Standard konisk fogbotten | 34/35 |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.